Learn More
MP Biomedicals™ Linbro™ Liquisystem, tubos de polipropileno
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
Linbro Liquisystem
Descripción
- de tejidos Shandon
- Estéril
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Linbro Liquisystem |
| Material | Polipropileno |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Esterilidad | Estéril |