Learn More
Lincomicina, clorhidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443869
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 15443869
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61251.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Lincomycin hydrochloride, CAS # 859-18-7, is a compound showing antibacterial activity against a wide variety of bacteria, including Staphylococcal, Streptococcal, and Bacteroides fragilis infections. It also shows inhibitory activity against protein synthesis. | CAS: 859-18-7 | C18H35ClN2O6S | 442.996 g/mol
Lincomycin hydrochloride is used to study the inhibition of protein synthesis, bacterial antibiotic resistance and protein and surfactant binding. It has been used in the treatment of Staphylococcal, Streptococcal, and Bacterioides fragilis infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de lincomicina se utiliza para estudiar la inhibición de la síntesis de proteínas, la resistencia bacteriana a antibióticos y la unión de proteínas y surfactantes. Se ha utilizado en el tratamiento de infecciones por estafilococos, estreptococos y Bacterioides fragilis.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 859-18-7
Fórmula molecular C18H35ClN2O6S
Peso molecular (g/mol) 442.996
Número MDL MFCD00058237
Clave InChI POUMFISTNHIPTI-OXVORJCQSA-N
PubChem CID 124080936
Nombre IUPAC (2R,4R)-N-[(1R,2R)-2-Hidroxi-1-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lincomycin hydrochloride
Tipo Lincomycin Hydrochloride
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 4171650
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 443
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lincomycin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.