Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con códigos de barra lineales
Simplifique el seguimiento de los tubos criogénicos con los códigos de barras lineales y duraderos impresos directamente en el lateral del tubo.
Marca: Thermo Scientific™ 5001-0020
303.38 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Simplifique el inventario de muestras. Los tubos con códigos de barras lineales Thermo Scientific™ presentan tubos criogénicos Thermo Scientific™ Nunc™ y Thermo Scientific™ Nalgene™ con códigos de barras impresos directamente que son más resistentes que las etiquetas. Elija entre las opciones no personalizadas disponibles que se muestran a continuación o las personalizadas con una amplia gama de elección de tipos de código, longitud y formato.
Características:
- Código de barras negro impreso directamente sobre fondo blanco para un alto contraste y fácil lectura incluso en condiciones de alta congelación
- Código legible por humanos ubicado bajo el código de barras para una sencilla identificación visual sin lector de códigos de barras
- Códigos de barras resistentes a IPA, DMSO, lejía al 5 %, ácido acético al 10 % y NaOH al 10 %
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Especificaciones
13,5 mm | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Externo | |
500 | |
Sí | |
Nalgene™ | |
No | |
500/caja | |
0,0676 oz | |
47,75 mm |
Vial criogénico con código de barras lineal Nalgene (chorro de tinta, código 128) | |
2,0 ml | |
Polipropileno | |
48,3 mm | |
25 | |
Código de barras lineal | |
Estéril | |
Sí | |
Polietileno | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
425872 | Certificado de conformidad | 12/03/2025 | 5001-0020 |
425382 | Certificado de conformidad | 12/03/2025 | 5001-0020 |
1277112 | Certificado de conformidad | 07/02/2020 | 5001-0020 |
1277112 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 5001-0020 |
1272719 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 5001-0020 |