Learn More
Grant Instruments™ Linear Shaking Bath
Grant quality and design combined with the temperature stability and functions you need in a linear shaking bath for your laboratory.
3180.00€ - 3640.00€
Especificaciones
Movimiento de agitación Linear
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 99 °C
Incluye Bandeja universal, grifo de drenaje y tapa de policarbonato
Overtemperature or Low Liquid Shutoff Ajustables
Velocidad Hasta 200 rpm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Capacidad calorífica Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Capacidad calorífica Precio Cantidad y disponibilidad  
15365802
Ver documentos Detalles de la promoción
Grant Instruments™
LSB12
12 l 800 w (120/230)
3180.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15395802
Ver documentos Detalles de la promoción
Grant Instruments™
18 l 1050/1400 w
3640.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Grant quality and design combined with the temperature stability and functions you need in a linear shaking bath for your laboratory.
  • Temperature range ambient +5°C to 99°C operation
  • Stability: ±0.1°C
  • Choice of two models - 12 and 18 litres
  • Universal tray and polycarbonate lid included as standard
  • Extensive choice of accessory shaking trays
  • Drain tap for convenient emptying
  • User settable over temperature alarm - provides sample protection
  • Countdown timer with audible alarm - for accurate reaction timing (1-999 mins)
  • Two programmable temperature and shaking presets
Especificaciones
Especificaciones
Linear
Bandeja universal, grifo de drenaje y tapa de policarbonato
Hasta 200 rpm
±0,1 °C
60/90 mm (líquido mín./máx.)
120/230 V
Temperatura ambiente de +5 °C a 99 °C
Ajustables
2
±0.1°C
120/230 V