Learn More
Kern Sohn Lined Wooden Box for Weights
Wooden case for standard weight sets.
Marca:  Kern Sohn 315-090-100
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17361943
  • 571.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Wooden
  • For button/compact weight design
Especificaciones
Especificaciones
Case
Wood
≤ 10 kg
E1, E2, F1
Button/Compact Weights
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.