Learn More
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La linezolida es un compuesto organofluorado y una acetamida
•La linezolida actúa inhibiendo la formación del complejo de iniciación mediante la unión a la subunidad ribosómica 50S
Aplicaciones
• La linezolida es eficaz contra microbios estafilococos y enterococos
•Es más eficaz contra los organismos grampositivos, en particular los resistentes a la meticilina, la vancomicina y la penicilina
• Adecuado para la investigación sobre resistencia antibiótica, reactividad cruzada y mecanismos de fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linezolid |
| Punto de fusión | 181.0°C to 183.0°C |
| Pérdida por secado | 0.5% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.35 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Linezolid
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.