Learn More
Ácido linoleico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Unsaturated μ-6 fatty acid Linoleic acid is involved in the production of quick-drying oils which are used in oil paints and varnishes. It is also used in beauty products due to its beneficial properties on the skin such as moisture retention. It is a key starting material for the synthesis of linoleyl alcohol and octadecanoic acid. It is used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. It may be used to improve the delivery and efficacy of anti-cancer drugs and in cancer protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido linoleico graso insaturado µ-6 participa en la producción de aceites de secado rápido que se utilizan en pinturas al óleo y barnices. También se utiliza en productos de belleza debido a sus propiedades beneficiosas para la piel, como la retención de la humedad. Es un material de partida clave para la síntesis del alcohol linoleico y el ácido octadecanoico. Se utiliza como precursor del ácido araquidónico (AA) y varias prostaglandinas. Se puede utilizar para mejorar la administración y la eficacia de los fármacos contra el cáncer y en la protección contra el cáncer.
Solubilidad
Miscible con dimetilsulfóxido, etanol, éter, éter de petróleo, dimetilformamida, acetona y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Linoleic acid |
Punto de fusión | -12°C |
Densidad | 0.902 |
Punto de ebullición | 230°C (16 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Weak, Characteristic |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H |
Índice de refracción | 1.4699 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1727101 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251445 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L07949.06,L07949.22,L07949.14 |
T18K033 | Certificado de análisis | 02/08/2024 | L07949.06,L07949.22,L07949.14 |
M11K013 | Certificado de análisis | 18/01/2024 | L07949.06,L07949.22,L07949.14 |
N03J011 | Certificado de análisis | 09/02/2023 | L07949.06,L07949.22,L07949.14 |
U24I012 | Certificado de análisis | 20/09/2022 | L07949.06,L07949.22,L07949.14 |