Learn More
Lipocalin-2/NGAL Antibody (32), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18430927 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18430927 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18430927
Marca: Novus Biologicals NBP105182DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Lipocalin-2/NGAL Monoclonal antibody specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lipocalin-2/NGAL
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 32
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant rat NGAL precursor
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ