Learn More
Macherey-Nagel™ LIPODEX™ D Capillary Columns for GC
Enables many compounds to be analyzed without derivatization. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ D Capillary Columns for GC are phases with seven β-cyclodextrin glucose units for enantiomer separation in gas chromatography. This lipophilic phase with long nonpolar ligants is a chemically non-bonded phase.
Marca: Macherey-Nagel™ 723366.50
Alertas:
Water as solvent is strictly forbidden for all cyclodextrin phases. It is recommended to dry the sample and dissolve it in an appropriate nonpolar solvent.
Descripción
Una ventaja importante de las columnas LIPODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La alquilación regioselectiva o la acilación de los grupos hidroxilos conducen a fases lipofílicas con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase LIPODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
- Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de siete unidades de glucosa β-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
- heptakis-(2,6-di-O-pentil-3-O-acetil)-β-ciclodextrina
- Ligandos: R2=R6=pentilo, R3=acetilo; n=2
- Recomendado para aminas (TFA), aminoles (TFA), trans-cicloalcano-1,2-dioles, trans-cicloalcano-1,3-dioles (TFA), ésteres de ácidos β-amino
Especificaciones
Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C | |
Columna capilar para GC | |
Lipodex™ D | |
50 m | |
No polar |
0,4 mm | |
0,25 mm | |
Separación de los enantiómeros mediante GC | |
Lipodex™ D | |
1 unidad |