Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 3000
El reactivo de transfección Lipofectamine™ 3000 aprovecha nuestra más avanzada tecnología de nanopartículas de lípidos para ofrecer un excelente rendimiento de transfección con mejores resultados de aplicación y resultados reproducibles.
Marca: Invitrogen™ L3000001
106.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21880" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El reactivo de transfección Lipofectamine™ 3000 aprovecha nuestra más avanzada tecnología de nanopartículas de lípidos para ofrecer un excelente rendimiento de transfección con mejores resultados de aplicación y resultados reproducibles.
Este reactivo proporciona una eficacia de transfección superior y una viabilidad celular mejorada para la gama más amplia de células difíciles de transfectar y comunes (por ejemplo, HEK293 o HeLa).Transfecta con éxito la más amplia variedad de tipos de células biológicamente relevantes con un reactivo que ofrece:
- Rendimiento superior — nuestro reactivo más eficaz para células difíciles de transfectar
- Viabilidad celular mejorada — respetuoso con las células, con baja toxicidad
- Versátil — un reactivo para ADN, ARN y cotransfección
Transfección eficaz de células difíciles de transfectar
El reactivo Lipofectamine 3000 se ha diseñado para transfectar de forma eficaz células difíciles de transfectar, de manera que ofrece un mejor rendimiento de transfección en la más amplia variedad de tipos de células. Los tipos de células transfectadas con éxito incluyen:
Fibroblasto (3T3, COS-7)
mioblasto (C2C12, L6 CRL-1458)
Hepatocito (HepG2, HuH7)
Célula eritroleucémica (K562)
Carcinoma de mama (MCF7, Hs578T)
Carcinoma de próstata (LNCap)
Carcinoma de pulmón (A549, NCI-H460)
Osteosarcoma (U-2 OS, Saos-2)
Carcinoma de colon (Caco2, SW480)
Carcinoma pancreático (PANC-1)
Melanoma cutáneo (SK-MEL-28)
Transfección eficaz y rentable de células normales
Para tipos de células normales, el reactivo Lipofectamine 3000 es más rentable que otros reactivos debido a su alta concentración y baja cantidad de uso. El tamaño de 1,5 ml proporciona hasta 1500 reacciones de transfección (en placas de 24 pocillos).
Se logra una mayor eficacia de la transfección a la vez que se mantiene una baja toxicidad
El reactivo Lipofectamine 3000 mantiene una alta eficacia de transfección dentro de un sólido intervalo dinámico de dosis de lípidos para una optimización rápida y sencilla. Se recomienda emplear una dosis de lípidos de baja toxicidad (0,75 µl para placas de 24 pocillos) para aplicaciones que requieran una mínima alteración de las células.
Se logra una gran eficacia de transfección en aplicaciones de edición genómica novedosas
El reactivo Lipofectamine 3000 es adecuado para aplicaciones de edición de genomas novedosas. Aumenta la probabilidad de éxito de la disociación y recombinación con TALEN o CRISPR gracias a una transfección altamente eficaz, lo que produce la maximización de la eficacia de las modificaciones genéticas y la simplificación de los procesos posteriores.
Especificaciones
Libre de material de origen animal | |
Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar | |
ADN plasmídico, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (shRNA, miR) | |
Transfección | |
Lipofectamine™ | |
0,1 mL |
Contiene un vial de reactivo de Lipofectamine™ 3000 y un vial de reactivo de potenciador P3000TM. Almacenar de 2–8 °C. No la congele. | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
Transfección basada en lípidos | |
Embalaje sostenible | |
Reactivos para transfección | |
Sí |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.