Learn More
Citómetro de flujo Attune™ NxT, azul/violeta
Citómetro de flujo Attune NxT, azul/violeta
Marca: Invitrogen A24862
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El citómetro de focalización acústica Attune™ NxT es un instrumento fácil de usar diseñado para detectar el tamaño y la granularidad de las células, así como la expresión de fluorescencia de anticuerpos, proteínas y reactivos funcionales marcados. El innovador diseño del instrumento da como resultado datos precisos y velocidades de adquisición hasta 10 veces más rápidas que otros citómetros de flujo. El diseño también elimina los largos procedimientos de preparación de muestras, reduce el tiempo para analizar un archivo, permite analizar muestras pequeñas o limitadas y minimiza la variabilidad en las mediciones, lo que conduce a una mejor resolución de las poblaciones. Es ideal para estudios de inmunofenotipado y señalización, análisis del ciclo celular, detección de eventos raros, análisis de células madre, estudios de cáncer y apoptosis, y ensayos microbiológicos.Con el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT obtendrá:
Diseño flexible que se adapta a las necesidades cambiantes, el presupuesto o el espacio de laboratorio
El diseño modular del instrumento se adapta a los fluoróforos y proteínas fluorescentes más comunes utilizados en citometría de flujo, lo que permite la alineación con los resultados experimentales anteriores y la adaptación a las necesidades futuras mediante actualizaciones sencillas. El pequeño tamaño del instrumento requiere un espacio mínimo en la mesa, incluso permitiendo su uso en una campana de cultivo celular.
El enfoque acústico mejora la eficacia en comparación con los citómetros de flujo tradicionales
Los citómetros de flujo tradicionales se basan en un gran volumen de fluido para enfocar las células antes del análisis, lo que da como resultado una extensa preparación de la muestra antes del análisis e introduce la posibilidad de error debido a los artefactos creados durante el proceso de preparación de la muestra. Con el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT, las muestras de sangre pueden ser analizadas sin ser manipuladas usando el ensayo de células sanguíneas sin lisis ni lavado. El instrumento también ofrece flexibilidad en la concentración de la muestra que se puede analizar.
La focalización acústica permite:
Obtenga más información sobre el citómetro attune NxT y consulte todas las configuraciones disponibles >
más información sobre cómo funciona la focalización acústica >
Especificaciones
• Citómetro de flujo Attune NxT • Ordenador minitorre con Windows 10 de 64 bits con software de citometría Attune • Cable de alimentación con adaptadores • Cable USB • Solución de apagado Attune • Solución de lavado Attune • Líquido de focalización Attune • Solución de limpieza de celdas de flujo Attune NxT • Microesferas de seguimiento de rendimiento Attune • Tarjeta de referencia rápida |
|
Tubo(s) | |
50/60 Hz | |
Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT | |
1 each |
Menos peligroso | |
Láser de excitación azul (488 nm), láser de excitación violeta (405 nm) | |
Attune™ | |
Temperatura ambiente |
User Guide: Attune Flow Cytometry Maintenance and Troubleshooting Guide
Versión: C
Tamaño : 11.5 MB
Site Prep Guide: Attune NxT Flow Cytometer
Versión: C
Tamaño : 252 kB
Attune and Attune NxT Flow Cytometers Green Fact Sheet
Tamaño : 342.4 kB
Título del producto
Citómetro de flujo Attune™ NxT, azul/violeta > 1 unidad
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction