Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit
Permite una mejor interacción antígeno-anticuerpo y flujo de las soluciones entre la tarjeta iBind™ y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos
Marca: Invitrogen™ SLF2000S
2010.20 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El sistema iBind™ Flex Western ofrece procesamiento automatizado de inmunotransferencia (Western Blotting) y puede alojar varios formatos de blots, incluidas tiras midi, mini y cortadas verticalmente. Basado en la tecnología de flujo lateral secuencial (SLF), todos los pasos de bloqueo, incubación de anticuerpos y lavado durante la inmunodetección son automáticos. En comparación con los métodos manuales, el sistema iBind Flex Western requiere menos anticuerpo primario, permite obtener resultados reproducibles y es compatible con protocolos de detección posteriores.El sistema Invitrogen™ iBind™ Flex Western ofrece:
- Opciones flexibles: optimice el uso de anticuerpos, cambie los formatos y reduzca el tiempo de manipulación
- Ahorro de costes: use hasta un 80 % menos de anticuerpo primario
- Reproducibilidad: el procesamiento automatizado ofrece una mayor uniformidad entre una transferencia y otra
Especificaciones
Kit de inicio | |
• 1 Dispositivo iBind Flex Western • 10 Tarjetas iBind Flex, almacenar a temperatura ambiente. • 1 kit de solución iBind Flex, almacenar a 2–8 °C. |
|
∼ 2,5 horas | |
Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente | |
iBind™ |
un midiblot, seis transferencias en tiras cortadas verticalmente, dos miniblots | |
10 tarjetas iBind, 1 kit de soluciones iBind, Dispositivo Western | |
Temperatura ambiente | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
1 kit |
Título del producto
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit > Kit básico de iBind Flex Western