Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra SYBR™ Green PowerUp™
Mezcla maestra 2X preformulada, optimizada y universal para flujos de trabajo de PCR en tiempo real.
Marca: Applied Biosystems™ A25742
215.60 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Junto con el molde y el conjunto de cebadores suministrados por el usuario, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se ha diseñado para amplificar objetivos para análisis precisos de la expresión génica.
- Mecanismo doble de inicio en caliente para ofrecer una excelente especificidad
- Valores de CT altamente reproducibles en un amplio rango dinámico
- Inclusión de la UDG para ayudar a prevenir la contaminación cruzada
- Estabilidad de reacciones ya montadas durante un máximo de 72 horas
- Compatibilidad con la mayoría de los instrumentos de qPCR en tiempo real
Especificidad excepcional con mecanismo doble de inicio en caliente:
- La especificidad es primordial para la obtención de datos de alta calidad en reacciones SYBR™ Green y se puede mejorar mediante el control de la ADN polimerasa Taq a temperaturas inferiores antes de la unión rigurosa de los cebadores.
- La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green utiliza la enzima ADN polimerasa Taq Dual-Lock™ que combina dos mecanismos de inicio en caliente únicos para ayudar a controlar su actividad y evitar la actividad prematura no deseable de la polimerasa a bajas temperaturas
- En un experimento para evaluar 24 conjuntos diferentes de cebadores, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green generó curvas de fusión únicas en el 100 % de los casos, de conformidad con una amplificación muy específica
Reproducibilidad ajustada en valores de CT en un amplio rango dinámico:
- La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green muestra una reproducibilidad excelente en un amplio rango dinámico para una variedad de dianas analizadas
- Además, esta mezcla maestra proporciona una amplificación eficaz en más de 6 registros de entrada de muestras
- A diferencia de las mezclas de la competencia que pueden presentar inhibición en entradas elevadas de ADNc y bajos coeficientes de correlación en un experimento de rango dinámico, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se mantiene de manera eficaz en el rango dinámico completo para ayudar a ofrecer la máxima confianza en la calidad de los datos
Inclusión de UDG para el control de la contaminación cruzada:
- La inclusión de uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dUTP en la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green permite la degradación de cualquier producto de PCR anteriormente amplificado, lo que ayuda a evitar la contaminación de las reacciones posteriores de qPCR y posibles falsos positivos
Estabilidad de reacciones montadas previamente:
- El control estricto de la ADN polimerasa Taq Dual-Lock™ en la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green permite montar las reacciones hasta con 72 horas de antelación al inicio del ciclo sin que esto afecte a los datos
- Esta uniformidad otorga a los usuarios confianza y flexibilidad para utilizar la mezcla maestra PowerUP™ SYBR™ Green en numerosos flujos de trabajo1
Amplia compatibilidad con instrumentos:
- La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se puede emplear tanto en el modo de ciclo rápido como en el estándar y es compatible con todos los instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™2
- También es compatible con los sistemas Bio-Rad IQ™5 y CFX96™/CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 y sistemas Stratagene™ MX3005P™
- Para obtener resultados óptimos, las concentraciones de cebador recomendadas son de 300 a 800 nM
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
La mezcla 2X contiene colorante SYBR Green, ADN polimerasa Taq Dual-Lock, dNTP con mezcla de dUTP/dTTP, UDG termolábil, colorante de referencia pasiva ROX y componentes de tampón optimizados. Contiene 1 tubo de 5 ml, suficiente para 500 reacciones de 20 μl (10 μl de mezcla maestra por reacción). Almacenar a 2–8 °C. |
|
Tubo | |
ADN polimerasa Taq Dual Lock | |
Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, Sistema ViiA™ 7 | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
Hielo húmedo | |
Expresión génica | |
500 reacciones | |
5 ml |
Método de detección: SYBR; método de PCR: qPCR | |
qPCR | |
rápida o estándar | |
PowerUP™, SYBR™ | |
5 ml | |
500 reacciones de 20 μl | |
2X | |
ADN |