Learn More
Invitrogen™ Reactivo de transfección Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9
Código de producto. p-7076032
Click to view available options
Cantidad:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
Tamaño de la unidad:
0.75 ml
10 reacciones
150 reacciones
25 reacciones
Código de producto. 15466014
Brand: Invitrogen™ CMAX00008
This item is not returnable. View return policy
El primer reactivo de transfección de nanopartículas de lípidos optimizado para la liberación de proteínas mediante CRISPR-Cas9.
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent is the first optimized lipid-based transfection reagent for CRISPR knockout applications. It effectively delivers the Cas9 protein and guide RNA (gRNA) ribonucleoprotein (RNP) complex, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockout. The proprietary lipid-based transfection reagent minimizes cellular toxicity, making it suitable to for sensitive cells. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it a cost-effective alternative to electroporation.
  • Eficacia demostrada de la escisión en tipos de 20 células superiores incluidos iPSC, mESC, N2A, CHO, A549, HCT116, HeLa, HEK293 y otros
  • Baja toxicidad de células: se requieren menos células para iniciar su experimento
  • Gran rendimiento: solución de suministro idónea para el formato de 96 pocillos
  • El reactivo para transfección Lipofectamine CRISPRMAX aumenta la probabilidad de éxito de la disociación y recombinación, especialmente cuando se combina con nuestra proteína v2 de TrueCut Cas9 y ARNg sintético TrueGuide.
  • A diferencia de los plásmidos CRISPR o ARNm Cas9, el uso de la proteína Cas9 proporciona una eficacia de disociación superior en células primarias y células madre.
  • Elimina la necesidad de transcripción o traslación de la carga activa, elimina el riesgo de integración genómica y es independiente del ciclo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Contiene un vial de reactivo Lipofectamine CRISPRMAX y un vial de reactivo Cas9 Plus.
Almacenar a 2–8 °C. No congelar.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra Proteína, Ribonucleoproteína, Ribonucleoproteína Cas9, Cas9, plásmido
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Línea de productos CRISPRMAX, Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 0,75 ml
Compatible con suero
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.