Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076034
Click to view available options
Cantidad:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.30 ml
0.75 ml
1.50 ml
15 ml
Código de producto. 15321734
Marca: Invitrogen™ LMRNA001
Edge
Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
El reactivo de transfección de ARNm Lipofectamine™ MessengerMAX proporciona una increíble eficacia de transfección en neuronas y un amplio espectro de células primarias, lo que permite mejorar los resultados de aplicación y realizar investigaciones más relevantes desde el punto de vista biológico. Esto se debe a que nuestra novedosa tecnología de nanopartículas lipídicas está optimizada para ofrecer la mayor cantidad posible de ARNm sin el paso de entrada nuclear que se requiere con el ADN.
Transfecta con éxito más modelos de células predictivas con un reactivo que proporciona:
  • Increíble eficiencia de transfección en neuronas y tipos de células primarias
  • Expresión de proteínas más rápida sin riesgo de integración genómica
  • Hasta una concentración 10 veces más alta con ARNm CRISPR
    Se logra una gran eficacia de transfección en aplicaciones de edición genómica novedosas
    El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ ayuda a aumentar la probabilidad de una correcta concentración y recombinación con ARNm con nucleasa CRISPR GeneArt™ a través de una transfección altamente eficiente, maximizando en última instancia la eficiencia de las modificaciones genéticas y simplificando los procesos posteriores.
    Transfecta eficazmente células difíciles de transfeccionar
    El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ está diseñado para transfeccionar una mayor cantidad de ARNm en neuronas y un amplio espectro de células primarias difíciles de transfeccionar. Esto elimina la necesidad de electroporación o virus, y proporciona una mejora > de 2 veces en la eficacia de la transfección en comparación con otros reactivos a base de lípidos.
    Ventajas del aprovechamiento de la transfección del ARNm
    La transfección del ARNm no requiere captación nuclear, lo que resulta en una expresión de proteína más rápida que la transfección del ADN, ya que la traslación del ARNm ocurre en el citoplasma. Además, el ARNm no tiene riesgo de integración genómica y la eficiencia de la transfección es independiente del ciclo celular.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C).
    Tipo de célula Líneas de células establecidas, células neuronales, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
    Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
    Tipo de muestra ARNm
    Transfection Technique Transfección basada en lípidos
    Para utilizar con (aplicación) Transfección
    Características ecológicas Embalaje sostenible
    Línea de productos Lipofectamine
    Tipo de producto Reactivos para transfección
    Cantidad 0,1 ml
    Compatible con suero
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Mostrar más Mostrar menos
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.