Learn More
KNF™ Bomba de dosificación de diafragma de líquidos Simdos 10
Utilice esta bomba para una gran variedad de aplicaciones de mesa de laboratorio. Las bombas de dosificación de líquidos KNF™ proporcionan una transferencia precisa y segura incluso de los líquidos más agresivos.
Marca: KNF™ 167528/160160
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba y en variantes de control manual (S) y externo (RC).- Bomba de dosificación de diafragma resistente a productos químicos
- Calibración rápida y sencilla
- Función de dosificación (de 1 ml a 100 ml)
- Caudal ajustable (de 1 a 100 ml/min)
- Funcionamiento en seco
- Autocebable
- Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Control remoto | |
144 mm | |
24 W | |
93 mm | |
6 bar | |
De 1 a 100 ml/min |
150 mm | |
5°C | |
PTFE (cabezal de bomba), revestimiento de PTFE (diafragma) | |
80 °C | |
IP65 (carcasa) | |
0.9 kg |