Learn More
KNF Neuberger™ Bomba dosificadora de líquidos por control remoto SIMDOS™ 10
Utilice esta bomba para una gran variedad de aplicaciones de mesa de laboratorio. Las bombas de dosificación líquida por control remoto KNF™ SIMDOS™ 10 proporcionan una transferencia precisa y segura de los líquidos más agresivos.
Marca: KNF Neuberger™ 167526/160160
Detalles adicionales : Peso : 1.65600kg
Descripción
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba y en variantes de control manual (S) y externo (RC).Bomba de dosificación de diafragma resistente a productos químicos
- Calibración rápida y sencilla
- Función de dosificación (de 1 ml a 1000 ml)
- Caudal ajustable (de 1 a 100 ml/min)
- Funcionamiento en seco
- Autocebable
- Excelente resistencia química (versiones FT)
Especificaciones
140 mm | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
87 mm | |
6bar | |
De 1 a 100 ml/min |
5°C | |
SIMDOS™ 10 | |
Polipropileno | |
80 °C | |
IP65 |