Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de inmersión total con relleno de líquido
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Tipo de producto | Termómetro relleno de líquido |
| Temperatura máxima | 150 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 20 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +150 °C |
| Subdivisión | 1 °C |