Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de inmersión total con relleno de líquido
Código de producto. p-8000120 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
11587273 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
11597273 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
31488169 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 155 mm -
11517283 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 155 mm cada uno
11551993 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
11561993 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
11571993 De -10 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
7 options
Código de producto. 11587273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro de agitación/uso general para una amplia variedad de aplicaciones de necesidades de laboratorio. Los termómetros de inmersión total con relleno de alcohol rojo Fisherbrand™ tienen un dorso blanco para ofrecer mayor legibilidad.
  • Con graduaciones en ámbar.
  • Conexión no enrollable.
  • Perilla reforzada para agitación.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Tipo de producto Termómetro relleno de líquido
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) −20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +110 °C
Subdivisión 1 °C