Learn More
Agilent BioTek Software de control de manipulación de líquidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17844667 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
Entrega electrónica, 5 licencias de instalación
Entrega electrónica, 5 licencias de instalación, cumplimiento de la parte 11 del CFR 21
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17844667
Marca: Agilent BioTek LHC3
Liquid Handling Control Software provides a powerful yet flexible interface for use with washers, dispensers and combination liquid handling systems.
  • LHC software makes it easy to program, even the most complex protocols with a choice of deployment
  • Protocols can be run directly from the computer or downloaded to the instrument for convenient onboard recall and operation
  • Full instrument control
  • For use with 405 TS Washer, 405 LS Washer, ELx405 Select Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX Dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
  • Batch processing with connected BioStack Microplate Stacker or BioSpa 8 Automated Incubator
  • Seamless robotic integration to commercially available robotic systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Entrega electrónica, 5 licencias de instalación
Para utilizar con (equipo) Agilent BioTek Microplate Washers, Dispensers, and Liquid Handling Systems
Tipo Liquid Handling Control Software