Learn More
Agilent BioTek Software de control de manipulación de líquidos
GREENER_CHOICE
Ofrece control de modo dual - ejecuta protocolos desde un ordenador o desde el teclado del instrumento
Marca:  Agilent BioTek LHC2
Código de producto. 15258768
  • 1970.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Desde un ordenador se puede controlar por completo el dispensador de microplacas Agilent BioTek MultiFlo con definición de requisitos de protocolo específicos de ensayo en un entorno familiar con Windows.
  • Creación intuitiva de protocolos intuitivos StepWise con un número ilimitado de métodos
  • Cree y ejecute protocolos desde el ordenador o descárguelos al teclado del instrumento
  • Validación automática de protocolos para garantizar una seguridad sin errores
  • Parámetros del protocolo impresos para mantener registros seguros y cumplir con las GLP
  • Recordatorios de mantenimiento personalizados para un rendimiento continuado del instrumento en laboratorios con mucho trabajo
  • Admite integraciones de BioStack para requisitos de alto rendimiento
  • Protección con seguridad habilitada para los protocolos descargados
  • Controla en paralelo múltiples instrumentos