Learn More
Macherey-Nagel™ Proteinasa K líquida
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Descripción
- La proteinasa K líquida es una enzima recombinante de Tritirachium album y se expresa en Pichia pastoris
- Tiene la misma estructura molecular y características enzimáticas que la proteína nativa.
- Endopeptidasa muy sólida que inactiva proteínas sin ninguna especificidad de escisión pronunciada
- Muy activa en presencia de agentes que desnaturalizan las proteínas (p. ej., SDS y urea)
- Destruye proteínas en lisados celulares y promueve el aislamiento de ácidos nucleicos
- Inactiva rápidamente nucleasas, como ADNasa y ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | De 14 a 22 mg/ml |
| Color | Incolora |
| Componentes | Proteinasa K líquida, glicerol |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN/ADN |
| Para utilizar con (equipo) | Kits NucleoSpin y NucleoMag |
| CAS | 39450-01-6l |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) durante al menos un año |
| Fuente | Tritirachium album expressed in Pichia pastoris |
| Cantidad | 5 ml |
| Formulario | Líquido listo para su uso |