Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
311.00€ - 320.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 20 mL |
N.º por caja | 500 |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12447341
|
DWK Life Sciences
986591 |
Papel de aluminio (tapón) |
320.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12437341
|
DWK Life Sciences
986590 |
Polietileno espumado (tapón) |
311.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Disponibles en dos tamaños de tapón (22-400 y 22-400), envasados por separado
- Los revestimientos de tapón están disponibles en una amplia variedad de materiales para satisfacer sus necesidades
- Dimensiones (DE x Al): 28 mm x 61 mm (con tapón)
- Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
- Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
500 | |
61 mm |
28 mm | |
20 mL | |
Polipropileno | |
24-400 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL