Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
268.00€ - 641.00€
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material PET
Volumen (métrico) 20 mL
Altura (métrico) 61 mm
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Material del cierre Material (revestimiento) N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material del cierre Material (revestimiento) N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
12427361
Ver documentos
DWK Life Sciences
986746
Urea Cono de polietileno 1000
641.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12437361
Ver documentos
DWK Life Sciences
986751
Polipropileno Papel de aluminio 500
268.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12497351
Ver documentos
DWK Life Sciences
986740
Polipropileno Polietileno expandido 1000
446.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12457361
View Documents
DWK Life Sciences
986754
Polietileno Sin septum 500
268.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Add to basket
12467361
View Documents
DWK Life Sciences
986756
Urea Cono de polietileno 500
391.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
para ver el stock
Add to basket
12447361
View Documents
DWK Life Sciences
986752
Urea Papel de aluminio 500
298.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Proporciona la claridad del vidrio con la seguridad del plástico.
  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vials can be safely incinerated
  • No harmful gas is generated
  • Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
  • Utility trays serve as a way to store your samples
Specifications
Specifications
Transparente
PET
61 mm
27 mm
20 mL
22-400
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications