Learn More
Labconco™ Kit de trampa de líquidos
Para su uso con concentradores al vacío CentriVap™ y sistemas de evaporación al vacío RapidVap™.
Marca:  Labconco™ 7970500
Código de producto. 15363476
  • 575.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La trampa de líquidos evita que el líquido entre en la bomba
  • Incluye un recipiente de vidrio de borosilicato que contiene 240 mililitros de líquido, soporte de acero recubierto de epoxi para sujetarlo en el lateral de un concentrador CentriVap o un sistema de evaporación al vacío RapidVap, un tubo de vacío de 457 mm de 13 mm y dos abrazaderas de tubo de vacío
Especificaciones
Especificaciones
Trampa de líquidos
Concentradores CentriVap y evaporadores RapidVap