Learn More
Fisherbrand™ Liquid Weighing Pour Boat
Deep vessel with sturdy handle designed for convenient handling and pouring of liquids.
48.40€ - 87.10€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Plano |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17860752
|
Fisherbrand™
120891F |
100 mL | 10.7 x 9 x 4.8 cm |
67.75€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17870752
|
Fisherbrand™
120892F |
200 mL | 14.8 x 11.7 x 5.1 cm |
87.10€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17880752
|
Fisherbrand™
120890F |
50 mL | 9.2 x 4.0 x 4.3 cm |
48.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
- Flat bottom ensures stability and prevents tipping
- Notched pour spout design controls liquid pour
- Operating temperature range 0 to 40°C (104°F)
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Material biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Recyclable, marked
- Available in 3 Sizes: 50 mL, 100 mL, 200 mL
- Disposable/Recyclable
- Material: 100% Polystyrene
Spezifikation
No autoclavable | |
Blanco | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Weighing Boat | |
Liquid samples | |
0 to 40°C |
Plano | |
Single-use | |
Boat | |
Sin tratar | |
Handling, weighing, and pouring of liquids | |
400/Cs |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts