Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable LiquiDispo™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10656003
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
190 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. 10656003
Marca: Buerkle™ 53931121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tome muestras de líquidos desde líquidos muy líquidos hasta ligeramente viscosos con este tomamuestras desechable. El tomamuestras desechable Buerkle™ LiquiDispo™ cuenta con un mango ergonómico que facilita la extracción de la muestra. Se pueden extraer hasta 200 ml, como con una jeringa.
  • Evite la contaminación cruzada con otras muestras y la limpieza complicada, costosa y que requiere mucho tiempo
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • diámetro de 21 mm
  • 20 piezas por paquete, envasadas individualmente
  • Mango ergonómico
  • Cierres herméticos
  • Sala limpia fabricada
  • Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 3.38 oz
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables Sí
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos de viscosidad baja de un máximo de 10 000 cP
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 500 mm