Learn More
Buerkle™ Indicador de caudal LiquiMobil™
Código de producto. 10034140 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10034140
Marca: Buerkle™ 87201003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una indicación visual precisa de la velocidad del flujo de líquidos o gases. Los indicadores de flujo Buerkle™ LiquiMobil™ reducen considerablemente el consumo de agua en sistemas de refrigeración gracias a un ajuste sencillo.
Los indicadores de caudal proporcionan una indicación visual precisa de la velocidad de flujo de los líquidos o gases que pasan por las conexiones de manguera. Los indicadores de Caudal LiquiMobil, fabricados con resina de estireno acrilonitrilo (SAN), son ideales para sistemas de refrigeración y contribuyen a reducir el consumo de agua mediante un control de flujo más eficaz.
  • Para mangueras con diámetro interior de 6 a 11 mm
  • Resistencia a la presión de hasta 2 bar
  • Longitud con arandelas de 88 mm, altura de 40 mm, anchura de 15 mm
  • Codificación por colores: azul, rojo y negro disponibles
  • Temperatura de funcionamiento, LiquiMobil SAN máx. +30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Indicador de caudal LiquiMobil
Float Material Polypropylene
Tasa de presión 2 bar
Color Negro
Intervalo de caudal 150 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Apto para sistemas de refrigeración, ayuda a reducir el consumo de agua, apto para productos alimenticios
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 88 mm
Anchura (métrico) 15 mm
Peso (métrico) 0,8 kg