Especificaciones
| Vector alfa | LIQUIRITIGENIN |
| Nombre del producto químico o material | Liquiritigenin |
| CAS | 578-86-9 |
| Color | De beige a blanco |
| Punto de ebullición | 530°C (760 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Conforms |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C15 H12 O4 |
| Número MDL | 00287289 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |