Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief
BIOPHARMA
Código de producto. p-8010008 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
190 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 11965626
Marca: Sampling Systems™ 8050H500S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for use with low viscocity liquids. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief is essentially a big syringe that pulls the liquid into the sampler. The further the handle is pulled the bigger the sample volume.
Características principales:
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para uso en áreas ATEX (solo longitudes de 500 mm y 1000 mm)
  • Disponibles en 3 diferentes tamaños
Funcionamiento:
  • Inserte el tomamuestras en el producto.
  • A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba. Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra.
  • Retire el tomamuestras del producto.
  • Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
  • Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • Sin limpieza - A diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar cualquier producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos los productos SteriWare™. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable - Eliminar la necesidad de Validación de Limpieza al cambiar a un dispositivo SeriWare ™ ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril - La mayoría de los productos SteriWare™ están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6.
Especificaciones
Tipo de producto LiquiThief
Material HDPE
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables
Esterilidad Estéril
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Longitud del eje (métrico) 500 mm