Learn More
Acetato de litio hidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lithium acetate hydrate is used in the laboratory as buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. It is also used to permeabilize the cell wall of yeast for use in DNA transformation. It is a metal acetate for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium acetate hydrate |
| Punto de fusión | 57.8°C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Índice Merck | 14,5521 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | litio;acetato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.98 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.998% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lithium acetate hydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, lithiumsalt