Learn More
Hidruro de litio y aluminio, solución de 2,4 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
49.45€ - 235.17€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum hydride
Color Amarillo
Nombre de nota 2.4M Solution in THF
CAS 16853-85-3, 109-99-9
Fórmula molecular AlH4Li
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10508653
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
377321000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
49.45€
100 ml
10621045
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
377328000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
235.17€
800 ml
Beschreibung
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Spezifikation
Mostrar más
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mostrar más
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hidruro de litio y aluminio, solución de 2,4 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt