Learn More
Solución de hidruro de litio y aluminio, 4,0 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10359372
Marca: Thermo Scientific Acros 199511000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum hydride
Color Incolora
Nombre de nota 4.0M Solution in Diethyl Ether
CAS 16853-85-3, 60-29-7
Fórmula molecular AlH4Li
Fórmula lineal LiAIH4
Número MDL MFCD00011075
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Densidad 0.7100g/mL
Índice Merck 15, 344
Sinónimo lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Clave InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[AlH4-]
Nombre IUPAC alumanuida de litio (1+)
Peso molecular (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.95
Porcentaje de pureza 18.0 to 22.0% (as LiAlH4)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.71
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −017°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium aluminium hydride, 4.0M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.