Learn More
Bis trimetilsitil amida de litio, solución de 1 M en THF/etilbenceno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
60.30€ - 255.27€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Litio bis(trimetilsilil)amida |
---|---|
Nombre de nota | Solución de 1 M en THF/etilbenceno |
CAS | 4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4 |
Color | Amarillo a marrón |
Densidad | 0.8900 g/ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10776632
|
Thermo Scientific Acros
347701000 |
100 ml | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
60.30€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10001911
|
Thermo Scientific Acros
347708000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
255.27€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Litio bis(trimetilsilil)amida | |
4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4 | |
0.8900 g/ml | |
C6H18LiNSi2 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
litio bistrimetilsililamida, litio hexametildisilazida, sal de litio hexametildisilazano, litio bistrimetilsililazanida, litio hexametildisilazano, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
litio;bis(trimetilsilil)azanida | |
2733832 | |
Base activa del 18 al 22 % (como LiNSi) |
Solución de 1 M en THF/etilbenceno | |
Amarillo a marrón | |
−21 °C | |
MFCD00008261 | |
0.89 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
Solución túrbida |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Puede irritar las vías respiratorias. Líquido y vapores muy inflamables. Susceptible de provocar cáncer. Reacciona violentamente con el agua. Puede formar peróxidos explosivos. Puede provocar somnolencia o vértigo.
Declaración de GHS P Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 223-725-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.