Learn More
Borohidruro de litio, solución de 4 M (peso al 10 %) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 575.87€
Especificaciones
CAS | 16949-15-8, 109-99-9 |
---|---|
Fórmula molecular | BH4Li |
Fórmula lineal | LiBH4 |
Número MDL | MFCD00011088 |
Temperatura de inflamación | − 21 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10752767
|
Thermo Scientific Acros
428881000 |
100 ml | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
112.56€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10159639
|
Thermo Scientific Acros
428888000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
575.87€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónEspecificaciones
16949-15-8, 109-99-9 | |
LiBH4 | |
− 21 °C | |
borato 1-, tetrahidro-, litio, borillitio, litio, borilo, hidroborato de litio, boranuida de litio 1+, borohidruro de litio2.0 m en tf, borato 1-, tetrahidro-, litio 1:1, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1 | |
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N | |
litio;boro(1-) | |
20722760 | |
0.89 |
BH4Li | |
MFCD00011088 | |
15,5581 | |
Solubilidad en agua: se descompone. | |
[Li+].[BH4-] | |
21.78 | |
21.77 | |
0.8900 g/ml |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H Líquido y vapores muy inflamables. En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Puede irritar las vías respiratorias. Susceptible de provocar cáncer. Reacciona violentamente con el agua. Puede formar peróxidos explosivos. Puede provocar somnolencia o vértigo.
Declaración de GHS P Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En CASO DE INGESTA: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 241-021-7
- Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.