Learn More
Borohidruro de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422211
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16949-15-8
Fórmula molecular BH4Li
Peso molecular (g/mol) 21.78
Número MDL MFCD00011088
Clave InChI UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
PubChem CID 20722760
SMILES [Li+].[BH4-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium borohydride
Punto de fusión 280.0°C
Nombre de nota 95%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal LiBH4
Fieser 01,603; 04,296; 11,293; 12,276; 13,92; 14,191; 15,186
Índice Merck 15, 5581
Información de solubilidad Solubility in water: 209g/L (10°C). Other solubilities: soluble in ether, ethanol, tetrahydrofuran and, aliphatic amines
Nombre IUPAC litio;boro(1-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 21.77
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.66
Densidad 0.6600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.