Learn More
Bromuro de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10454145
Bromuro de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10454145
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10454145
Marca: Thermo Scientific Acros 212532500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.84
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1265.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide
Punto de fusión 550.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo y trozos
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Índice Merck 15, 5582
Información de solubilidad Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,methanol,,acetone and glycol,slightly soluble in pyridine,soluble in amyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.84
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.46
Densidad 3.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0454719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number212532500,212530250
Número de loteA0440776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2022 Catalog Number212532500,212530250
Número de loteA0343867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2021 Catalog Number212532500,212530250
Número de loteA0391860 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2020 Catalog Number212532500,212530250
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de litio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals >