Learn More
Carbonato de litio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
500 g
Código de producto. 10741281
Marca: Thermo Scientific Acros 197785000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 720.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo finamente granulado
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Índice Merck 15,5583
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Pérdida por secado 0.4% max. (200°C)
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.11
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.