Learn More
Carbonato de litio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356748
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. 11356748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013418.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Lithium carbonate-based glasses are used in overware. Used in the manufacture of lithium-ion battery cathodes. Pharmaceutical composition of lithium carbonate has been shown to exhibit antimanic effects specifically to treat mania associated with bipolar disorder. Used in both low-fire and high-fire ceramic glaze, tile adhesives, and in the processing of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1310°C(decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium carbonate
Punto de fusión 723°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC dilitio;carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9
Olor Odorless
Aspecto White powder
Densidad 2.11 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium carbonate