Learn More
Carbonato de litio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10695492 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. 10695492
Marca: Fisher Chemical L/2105/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de fusión 720°C
CAS 554-13-2
Color Blanco
pH 10 to 11
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CLi2O3
Número MDL MFCD00011084
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.88g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1 hPa 610
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.