Learn More
Cloruro de litio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
261.30€ - 1038.17€
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Fórmula molecular | ClLi |
Peso molecular (g/mol) | 42.39 |
Número MDL | MFCD00011078 |
Clave InChI | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
PubChem CID | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
Nombre IUPAC | cloruro de litio(1+) |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12367083
|
Thermo Scientific Acros
193370010 |
1 kg | Frasco de plástico |
261.30€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12377083
|
Thermo Scientific Acros
193370050 |
5 kg | Frasco de plástico |
1038.17€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
cloruro de litio(1+) |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Especificaciones
1382,0 °C | |
605,0 °C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
LiCl | |
01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro de litio(1+) | |
433294 | |
42.38 | |
Extra puro | |
2.0600g/mL |
Lithium chloride | |
7447-41-8 | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
15,5584 | |
Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
99% | |
2.06 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo por ingestión.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTOS CON LOS OJOS:Aclare
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
- Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.