Learn More
Cloruro de litio, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10532031
Cloruro de litio, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532031
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10532031
Marca: Thermo Scientific Acros 199881000
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de litio, 99 %, ClLi, número CAS 7447-41-8, cloruro de litio, chlorku litu polish, chlorku litu, cloruro de litio, licl, cloruro de litio, licl, cloruro de litio, cloruro de litio, clorolitio, 500 g, carbonato (como Li2CO3):<0,03 % (típicamente), 98,5 % mín. (argentometría)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1382.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Gránulos cristalinos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Índice Merck 15,5584
Información de solubilidad Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.38
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.06
Densidad 2.0600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462680 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/05/2024 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
Número de loteA0451519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
Número de loteA0426839 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
Número de loteA0453556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
Número de loteA0451531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de litio, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >