Learn More
Cloruro de litio, reactivo ACS, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16655793 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
:
10 kg
Código de producto. 16655793
Marca: Honeywell Fluka 31046810KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 1,360°C (1,013 hPa)
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605°C
CAS 7447-41-8
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
pH 6 to 8
Cantidad 10 kg
Fórmula molecular ClLi
Fórmula lineal LiCl
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
Peso molecular (g/mol) 42.39
Grado ACS
Densidad 2.07 g/cm3 (20°C)