Learn More
Cloruro de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10457450
Cloruro de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10457450
250 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
5 kg
Código de producto. 10457450
Marca: Fisher Chemical L/2200/50
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1382 °C
Punto de fusión 605 °C
Color Blanco
pH Desde 7 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.38g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.33 hPa 547
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Cloruro de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical >