Learn More
Dihidrógeno fosfato de litio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468826
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. 11468826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16987.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como precursor para materiales de cátodo LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un recipiente bien sellado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium dihydrogen phosphate
Punto de fusión >100°C
CAS 13453-80-0
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H2LiO4P
Número MDL MFCD00016188
Sinónimo lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].OP(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC litio;dihidrógeno fosfato
Peso molecular (g/mol) 103.926
PubChem CID 23669251
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.93
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 2.461
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium dihydrogen phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, monolithium salt