Learn More
Diisopropilamida de litio, solución de 2M en THF/n-heptano/etilbenceno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10174680
Marca: Thermo Scientific Acros 268831000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4111-54-0 | C6H14LiN | 107.125 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4, 108-18-9
Fórmula molecular C6H14LiN
Peso molecular (g/mol) 107.125
Número MDL MFCD00064449
Clave InChI ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli
PubChem CID 2724682
Nombre IUPAC litio;di(propan-2-il)azanida
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Lithium diisopropylamide
Color Marrón-rojo o naranja a amarillo
Nombre de nota 2M Solution in THF/n-Heptane
Punto de ebullición 60.0°C to 136.0°C
Composición Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13%
Concentración Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M)
Fieser 02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165
Densidad 0.8100g/mL
Índice Merck 15, 3215
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.12
Porcentaje de pureza 24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.81
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 2°C
Forma física Solución
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.