Learn More
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran), 1.5M solution in cyclohexane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11975911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975911 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11985911 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 11975911
Marca: Thermo Scientific Acros 432871000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-84-6 , 110-82-7
Fórmula molecular C10H22LiNO
Peso molecular (g/mol) 179.23
Clave InChI YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium diisopropylamide mono tetrahydrofuran, lithium diisopropylamide mono tetrahydrofuran complex solution, lithium;di propan-2-yl azanide;oxolane, acmc-20ehmk, lda thf, lda.thf, lithiumdiisopropylamide thf, lithium diisopropylamide thf, lithiumdiisopropylamide tetrahydrofuran, lithium diisopropylamide tetrahydorfuran
PubChem CID 10997623
Nombre IUPAC lithium;di(propan-2-yl)azanide;oxolane
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C.C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran)
Color Marrón a naranja amarillento
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −18°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.43 to 1.65M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.816
Densidad 0.8160g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran), 1.5M solution in cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.