missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoruro de litio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™

Código de producto. 11346817
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used in specialized UV optics. Also used as a crystal in X-ray spectrometry. Widely employed in PLED (Polymer Light Emitting Diodes) and OLED (Organic Light Emitting Diodes) as a coupling layer to enhance electron injection. Found in liquid-fluoride nuclear reactors. Used to record ionizing radiation in thermoluminescent dosimeters. Component of molten salts.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]

Especificaciones

Punto de ebullición 1680°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in HF. Less soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC litio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94
Olor Odorless
Índice de refracción 1.3915
Aspecto White powder
Densidad 2.635
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado