Learn More
BD Vacutainer Lithium Heparin Tubes
Plasma tube for clinical chemistry includes spray-dried lithium heparin as an anticoagulant.
219.00€ - 251.00€
Especificaciones
Aditivo | Heparina de litio |
---|---|
Material | PET |
Color del tapón | Verde |
Tipo de etiqueta | Papel |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15753036
|
BD Vacutainer
368884 |
4 mL | 13 x 75 mm |
219.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12834811
|
BD Vacutainer
368886 |
6 mL | 13 x 100 mm |
251.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Plasma tubes for clinical chemistry with spray-dried lithium heparin.
- Heparin acts as an anticoagulant as it develops an antithrombin complex.
- Plasma tubes should be gently inverted 180° and back 8-10 times.
- Correct mixing immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting.
- The lithium heparin is spray dried onto the inner walls of the tubes using a special procedure so that the additive is evenly distributed to achieve the best possible solubility.
- For clinical chemistry, lithium heparin is generally preferred over sodium heparin.
Especificaciones
Heparina de litio | |
PET | |
Verde | |
Papel |