Learn More
Hidruro de litio, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422010
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11422010
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17948.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.948 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza para la preparación de sales de Li anhidro de ácidos carboxílicos antes de la reacción con los reactivos de organolitio (la mayoría de las veces metilo o fenilo) como ruta útil a las cetonas. Utilizado también en la preparación de LiCN por reacción con cianohidrinas de acetona. También se aplica como agente desecante y de condensación y como material de protección en la producción de energía nuclear. Se utiliza en la fabricación de catalizadores para plásticos de poliolefina; en combustibles para aeronaves, misiles. Se utiliza en la metalurgia como desgasificador, desoxidante, desulfurizador; como refinador de grano en metales no ferrosos. Empleado como intermediario químico para el catalizador de la polimerización del butillitio; en aleaciones con aluminio o magnesio para usos aeroespaciales.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua. Soluble en éter, amoníaco líquido. Insoluble en benceno y tolueno.
Notas
Sensible al aire y la humedad. Almacenar lejos de ácidos, alcoholes, agentes oxidantes, aire, agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7580-67-8
Fórmula molecular HLi
Peso molecular (g/mol) 7.948
Número MDL MFCD00011074
Clave InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
Nombre IUPAC litio;hidruro
SMILES [H-].[Li+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydride
Punto de fusión 688°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal LiH
Número UN UN1414
Índice Merck 14,5533
Información de solubilidad Reacts violently with water. Soluble in ether,liquid ammonia. Insoluble in benzene,and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 7.95
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.78